α-Terpinène ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Mentha-1,3-diène
J62871.AEEA 34.2 EUR InStock
J62871.AE J62871.AP
α-Terpinène ≥90%
α-Terpinène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 173…175 °C
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0,837
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 99-86-5
ONU: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,9170
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité