D(+)-Raffinose pentahydraté ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAR0002-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAR0002-25G
D(+)-Raffinose pentahydraté ≥98.0% (par HPLC)
D(+)-Raffinose pentahydraté
Formule: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
MW: 594,52 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Numéro MDL: MFCD00071590
Numéro CAS: 17629-30-0
Merck Index: 14,08096
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/37/28993737.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +100 to +110 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité