Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dibromo-4-chloroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB1516-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB1516-25G
2,6-Dibromo-4-chloroaniline ≥98.0% (par GC)
2,6-Dibromo-4-chloroaniline


Formule: C₆H₄Br₂ClN
MW: 285,37 g/mol
Point d'ébullition: 301°C
Point de fusion: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00051750
Numéro CAS: 874-17-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/90/28933290.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité