Amino-2-chloro-4-pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
H59130.06 H59130.14
H59130.06EA 69.4 EUR InStock
H59130.06 H59130.14
Amino-2-chloro-4-pyridine 97%
Amino-2-chloro-4-pyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113820
Numéro CAS: 19798-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité