Fer (III) nitrate nonahydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Fer (III) nitrate à 9 molécules d'eauTrinitrate de fer nonahydraté
2018-01EA 177.81 EUR InStock
2018-05 2018-01
Fer (III) nitrate nonahydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fer (III) nitrate nonahydraté
Formule: Fe(NO₃)₃·9H₂O
MW: 404 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47 °C
Densité: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149708
Numéro CAS: 7782-61-8
ONU: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Fe(NO₃)₃9H₂O) (by iodometry) 98.0 - 101.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Calcium (Ca) ≤ 0.01 %
Magnesium (Mg) ≤ 0.005 %
Potassium (K) ≤ 0.005 %
Sodium (Na) ≤ 0.05 %
Manganese (Mn) ≤ 0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 1.5 - 2.5
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité