Neomycin trisulphate salt hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Neomycin B, Antibiotic 10676, Neomycin trisulfate salt hydrate, Neomycin trisulphate salt hydrate
J61499.14 J61499.22
J61499.14EA 53.9 EUR InStock
J61499.14 J61499.22
Neomycin trisulphate salt hydrate
Neomycin trisulphate salt hydrate
Neomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic and calcium channel protein inhibitor. Neomycin sulfate also binds to prokaryotic ribosomes inhibiting translation and is effective against gram-positive and gram-negative bacteria.
Neomycin sulfate inhibits Phospholipase C via binding to inositol phospholipids. It also inhibits phosphatidylcholine-PLD activity and induces Ca2+ mobilization and PLA2 activation in human platelets. Neomycin sulfate inhibits DNase I induced DNA degradation.
An antibiotic. Acts as an inhibitor of protein biosynthesis
Formule: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·₃H₂SO₄·xH₂O
MW: 908,88 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150829
Numéro CAS: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 14,6454
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Potency 600 µg/mg min.
Loss on Drying 8.0% max.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité