D(+)-Saccharose ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
S0111-500G S0111-25G
TCIAS0111-500GEA 49.5 EUR InStock
TCIAS0111-500G TCIAS0111-25G
D(+)-Saccharose ≥99.0% (par HPLC)
D(+)-Saccharose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Point de fusion: 169…170 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 14,08881
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=038a5006987727fe38dba215db032d061146434c&vid=038a5006987727fe38dba215db032d061146434c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D +66.3 to +66.7 deg (C=26, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité