Acide (2-méthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0533-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0533-5G TCIAM0533-25G
Acide (2-méthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 120…123 °C
Numéro MDL: MFCD00004321
Numéro CAS: 93-25-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/93/28973993.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité