L(+)-Glutamine réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
J60573.14 J60573.22 J60573.A1
J60573.14EA 39.7 EUR InStock
J60573.14 J60573.22 J60573.A1
L(+)-Glutamine réactif de culture cellulaire
L(+)-Glutamine
CAS No.: 56-85-9 Molecular Formula: C5H10N2O3 Formula Weight: 146.14 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White pH: 5.0-6.0 Merck Reference: 14,4471 MDL No.: MFCD00008044
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185…186 °C
Densité: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008044
Numéro CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 14,4471
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité