L(+)-Leucine réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: L-Leucine(S)-(+)-LeucineH-Leu-OHLeu
J62824.30EA 218 EUR InStock
J62824.30 J62824.36 J62824.22
L(+)-Leucine réactif de culture cellulaire
L(+)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,293
Numéro MDL: MFCD00002617
Numéro CAS: 61-90-5
Merck Index: 13,05470
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité