3,4-Difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4054-1G D4054-5G
TCIAD4054-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD4054-1G TCIAD4054-5G
3,4-Difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
3,4-Difluorotoluène
Formule: C₇H₆F₂
Point d'ébullition: 112°C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25°C
Numéro MDL: MFCD00075087
Numéro CAS: 2927-34-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1107be442291fc2f0a4aed558dc6c3ae343ab182&vid=1107be442291fc2f0a4aed558dc6c3ae343ab182&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité