ω,4-Dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone, α,4-Dichloroacetophenone, 2,4'-Dichloroacetophenone
C1306-25G C1306-5G
TCIAC1306-25GEA 209 EUR InStock
TCIAC1306-25G TCIAC1306-5G
ω,4-Dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω,4-Dichloroacétophénone
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Point de fusion: 98 °C
Numéro MDL: MFCD00018926
Numéro CAS: 937-20-2
EINECS: 213-323-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fed5a926990f1036daec42e385856dd12a484b06&vid=fed5a926990f1036daec42e385856dd12a484b06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité