Acide lactique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: DL-Acide lactique
EHERC14582000EA 74.4 EUR InStock
EHERC14582000
Acide lactique
Acide lactique
Formule: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004520
Numéro CAS: 50-21-5
Merck Index: 13,05351
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité