Vert de bromocrésol ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
J65225.06 J65225.14
J65225.06EA 37 EUR InStock
J65225.06 J65225.14
Vert de bromocrésol ACS
Vert de bromocrésol
CAS No.: 76-60-8 Molecular Formula: C21H14Br4O5S Formula Weight: 698.04 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown to yellow Melting Point: 225° dec. Beilstein Reference: 372527 Merck Reference: 14,1386 MDL No.: MFCD00005874
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Point de fusion: 225 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 14,1386
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité