4-Méthylimidazole
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4-Méthyl-1H-imidazole
EHERC15088300EA 134 EUR InStock
EHERC15088300
4-Méthylimidazole
4-Méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
Numéro MDL: MFCD00005201
Numéro CAS: 822-36-6
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité