Glycine ≥99.5% réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Gly-OHAcide aminoacétique
J62407.A1EA 77.3 EUR InStock
J62407.A1 J62407.36
Glycine ≥99.5% réactif de culture cellulaire
Glycine
Formule: NH₂CH₂COOH
MW: 75,07 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.)
Densité: 1,595
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
Merck Index: 14,4491
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/2301910.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité