Sodium pyruvate réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Scientific
J61840.18 J61840.22
J61840.18EA 121 EUR InStock
J61840.18 J61840.22
Sodium pyruvate réactif de culture cellulaire
Sodium pyruvate
CAS No.: 113-24-6 Molecular Formula: C3H3NaO3 Formula Weight: 110.04 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Solubility: Freely soluble in water Beilstein Reference: 3568341 MDL No.: MFCD00002586
Formule: CH₃COCOONa
Point de fusion: 220…230 °C
Densité: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité