L-Méthionine réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Scientific
J61904.18 J61904.22 J61904.36
J61904.18EA 29 EUR InStock
J61904.18 J61904.22 J61904.36
L-Méthionine réactif de culture cellulaire
L-Méthionine
CAS No.: 63-68-3 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 284° dec. Beilstein Reference: 1722294 Merck Reference: 14,5975 MDL No.: MFCD00063097
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 284 °C (dec.)
Densité: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063097
Numéro CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 14,5975
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité