1-Octadécyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H33288.03 H33288.09
H33288.03EA 63.8 EUR InStock
H33288.03 H33288.09
1-Octadécyne ≥97%
1-Octadécyne
Formule: C₁₈H₃₄
MW: 250,47 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C
Point de fusion: 21…24 °C
Densité: 0.803
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015088
Numéro CAS: 629-89-0
EINECS: 211-114-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité