myo-Inositol réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Scientific
J62886.18 J62886.22 J62886.30
J62886.18EA 82.1 EUR InStock
J62886.18 J62886.22 J62886.30
myo-Inositol réactif de culture cellulaire
myo-Inositol
CAS No.: 87-89-8 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Odour: Odourless Beilstein Reference: 1907329 Merck Reference: 14,4978 MDL No.: MFCD00077932
A lipotropic agent
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 222…227 °C
Densité: 1.752 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077932
Numéro CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 14,4978
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité