L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Fluorescéine sodium
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
J61549.22 J61549.36
J61549.22EA 41.3 EUR InStock
J61549.22 J61549.36
Fluorescéine sodium
Fluorescéine sodium
CAS No.: 518-47-8 Molecular Formula: C20H10Na2O5 Formula Weight: 376.28 Physical Form: Powder Appearance: Dark brownish-red to dark Solubility: Soluble in water at 1mg/ml Beilstein Reference: 3833041 Merck Reference: 14,4159 MDL No.: MFCD00167039
A fluorophore comonly used in microscopy
Formule: C₂₀H₁₀Na₂O₅
MW: 376.28 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167039
Numéro CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 14,4159
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité