Aluminium oxyde basique, en poudre, BAKER ANALYZED® Brockmann Activity Grade I pour la chromatographie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
0539-01EA 258.43 EUR InStock
0539-05 0539-01
Aluminium oxyde basique, en poudre, BAKER ANALYZED® Brockmann Activity Grade I pour la chromatographie, J.T.Baker®
Aluminium oxide basic
Formule: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Merck Index: 13,00355
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
pH of 5% Slurry at 20°C 9.3 - 10.1
Adsorption, mg o-nitroaniline/g ≥1.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité