Sodium chlorure 5 M en solution aqueuse sans RNase
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Chlorure de sodium
J60434.AKEA 82.8 EUR InStock
J60434.AK
Sodium chlorure 5 M en solution aqueuse sans RNase
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité