Magnésium sulfate 1 M en solution aqueuse, stérilisé par filtration
Fournisseur: Thermo Scientific
J61030.XE J61030.AK
J61030.XEEA 75.6 EUR InStock
J61030.XE J61030.AK
Magnésium sulfate 1 M en solution aqueuse, stérilisé par filtration
Magnésium sulfate
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgO4S
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011110
Formule: MgSO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité