Magnésium sulfate 1 M en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
J63953.ADEA 51 EUR InStock
J63953.AD J63953.AE
Magnésium sulfate 1 M en solution aqueuse
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité