L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
L(-)-Cystine réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
J61651.09 J61651.A1
J61651.09EA 28.5 EUR InStock
J61651.09 J61651.A1
L(-)-Cystine réactif de culture cellulaire
L(-)-Cystine
CAS No.: 56-89-3 Molecular Formula: C6H12N2O4S2 Formula Weight: 240.30 Physical Form: Powder Density: 1.68 Appearance: White Melting Point: 240° dec. Beilstein Reference: 1728094 Merck Reference: 14,2782 Optical Rotation: -219° (c=1 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00064228
Formule: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240.3 g/mol
Point d'ébullition: 428
Point de fusion: >240 °C (déc.)
Densité: 1.68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064228
Numéro CAS: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 14,2782
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité