G418 disulfate réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J62671.03 J62671.06 J62671.14
J62671.03EA 127 EUR InStock
J62671.03 J62671.06 J62671.14
G418 disulfate réactif de culture cellulaire
G418 disulfate
CAS No.: 108321-42-2 Molecular Formula: C20H40N4O10.2H2SO4 Formula Weight: 692.71 Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in water at 50mg/ml MDL No.: MFCD00058314
Aminoglycoside that is toxic to bacteria, yeast, protozoans and helminths
Formule: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692,72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058314
Numéro CAS: 108321-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité