(R)-(-)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-1-Phenylethane-1,2-diol, (R)-(-)-α,β-Dihydroxyethylbenzene, (R)-(-)-Phenylethane-1,2-diol, (R)-(-)-Phenyl-1,2-ethanediol
P1150-1G P1150-5G
TCIAP1150-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP1150-1G TCIAP1150-5G
(R)-(-)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-Phényl-1-éthanediol-1,2
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point de fusion: 67…69 °C
Numéro MDL: MFCD00064262
Numéro CAS: 16355-00-3
Merck Index: 14,08861
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa59820f81d0865da62361666544a000594e5b6e&vid=aa59820f81d0865da62361666544a000594e5b6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 69.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -35.0 to -42.0 deg (C=3, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité