Acide 5-hydroxyindole-3-ylacétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J61435.ME J61435.03
J61435.MEEA 89.1 EUR InStock
J61435.ME J61435.03
Acide 5-hydroxyindole-3-ylacétique ≥98%
Acide 5-hydroxyindole-3-ylacétique
Purity: 98% CAS No.: 54-16-0 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Off-white to purple Melting Point: 161-164° dec. Beilstein Reference: 168797 MDL No.: MFCD00005639
Metabolite of melatonin
Formule: C₁₀H₉NO₃
Point de fusion: 161…164 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005639
Numéro CAS: 54-16-0
EINECS: 200-195-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité