1,3-Dibutyl-2-thiourée ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Dibutylthiourea, 1,3-Dibutylthiourea, N,N'-Di-n-butylthiourea
D0301-25G D0301-500G
TCIAD0301-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0301-25G TCIAD0301-500G
1,3-Dibutyl-2-thiourée ≥97.0% (sur base azote total)
1,3-Dibutyl-2-thiourée
Formule: H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(S)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
MW: 188,34 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point de fusion: 62…65 °C
Numéro MDL: MFCD00004926
Numéro CAS: 109-46-6
EINECS: 203-674-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd1a2856f6a88b74c73d8f35e6444823f401254e&vid=dd1a2856f6a88b74c73d8f35e6444823f401254e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité