N-(Chlorométhyl)phtalimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA5504-5GEA 123 EUR InStock
TCIAA5504-5G
N-(Chlorométhyl)phtalimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC
N-(Chlorométhyl)phtalimide
Formule: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,6 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Numéro MDL: MFCD00005898
Numéro CAS: 17564-64-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/09/28932109.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité