1,2-Phénylenediamine dichlorhydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 1,2-Phenylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,2-Phenylenediamine dihydrochloride
J60354.14 J60354.22
J60354.14EA 78.5 EUR InStock
J60354.14 J60354.22
1,2-Phénylenediamine dichlorhydraté ≥98%
1,2-Phénylenediamine dichlorhydraté
Purity: 98+% CAS No.: 615-28-1 Molecular Formula: C6H8N2.2HCl Formula Weight: 181.07 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Beilstein Reference: 3912045 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012966
A peroxidase substrate for ELISA procedures
Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181,06 g/mol
Point de fusion: 205 °C
Numéro MDL: MFCD00012966
Numéro CAS: 615-28-1
EINECS: 210-418-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité