Acide (4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)borane
C2601-1G C2601-5G
TCIAC2601-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC2601-1G TCIAC2601-5G
Acide (4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973086
Numéro CAS: 313545-41-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b5c9c0d3a83bc192e7803d32bd95f9da8e84ff7&vid=1b5c9c0d3a83bc192e7803d32bd95f9da8e84ff7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité