Naphtalène-1,5-disulfonate de disodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0012-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0012-25G
Naphtalène-1,5-disulfonate de disodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Naphtalène-1,5-disulfonate de disodium
Formule: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
MW: 332,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064178
Numéro CAS: 1655-29-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/32/28989132.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité