Naphtalène-1,5-disulfonate de disodium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
N0441-25G N0441-500G
TCIAN0441-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0441-25G TCIAN0441-500G
Naphtalène-1,5-disulfonate de disodium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Naphtalène-1,5-disulfonate de disodium
Formule: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
Numéro MDL: MFCD00064178
Numéro CAS: 1655-29-4
EINECS: 216-732-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a866ed34e128c3c78d1675a4d65b8d462678f07&vid=1a866ed34e128c3c78d1675a4d65b8d462678f07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 4.5 to 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité