Aesculine à 1,5 molécules d'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
J63114.06 J63114.14
J63114.06EA 50 EUR InStock
J63114.06 J63114.14
Aesculine à 1,5 molécules d'eau
Aesculine à 1,5 molécules d'eau
CAS No.: 66778-17-4 Molecular Formula: C15H16O9.1.5H2O Formula Weight: 367.31 (340.29anhy) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 202-210° MDL No.: MFCD00149492
A naturally occuring antioxidant
Formule: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
MW: 367,31 g/mol
Point de fusion: 202…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149492
Numéro CAS: 66778-17-4
EINECS: 208-517-5
Merck Index: 14,3698
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité