NADH-Na2,forme réduite 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
J61638.03 J61638.06
J61638.03EA 75.7 EUR InStock
J61638.03 J61638.06
NADH-Na2,forme réduite 97%
NADH-Na2 forme réduite
Purity: 98% CAS No.: 606-68-8 Molecular Formula: C21H27N7Na2O14P2 Formula Weight: 709.41 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Beilstein Reference: 5230241 MDL No.: MFCD00036200
Formule: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036200
Numéro CAS: 606-68-8
EINECS: 210-123-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité