2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
J63698.06 J63698.14
J63698.06EA 80.6 EUR InStock
J63698.06 J63698.14
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline ≥98%
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline
Purity: 98% CAS No.: 484-11-7 Molecular Formula: C14H12N2 Formula Weight: 208.26 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to pale brown Melting Point: 159-164° Solubility: Soluble in methanol Merck Reference: 14,6449 MDL No.: MFCD00004973
Reagent for the Colourimetric determination of copper
Formule: C₁₄H₁₂N₂
MW: 208,26 g/mol
Point de fusion: 159…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004973
Numéro CAS: 484-11-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 14,6449
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité