Orange G pour l'électrophorèse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 7-Hydroxy-8-phénylazonaphtalène-1,3-disulfonate de disodiumOrange G sel de sodiumCI 16230Acide Orange 10
J62743.22EA 43.7 EUR InStock
J62743.22 J62743.A1 J62743.14
Orange G pour l'électrophorèse
Orange G
Collagen stain for connective tissue
Formule: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
MW: 452,38 g/mol
Point de fusion: 141 °C
Densité: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012457
Numéro CAS: 1936-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité