NADPH-Na4 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
J62089.MC J62089.ME
J62089.MCEA 221 EUR InStock
J62089.MC J62089.ME
NADPH-Na4 95%
NADPH-Na4
Formule: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036263
Numéro CAS: 2646-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité