Zinc, en grenailles, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4252-01EA 219.16 EUR InStock
4252-01
Zinc, en grenailles, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Zinc
Formule: Zn
MW: 65,39 g/mol
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
Merck Index: 12,10255
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Zn) (by EDTA titrn) ≥99.8 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %
Suitability for Arsenic Determination Passes Test
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤0.100 ppm
Mesh - On U.S. No. 40 Sieve ≤5 %
Mesh - Thru U.S. No. 70 Sieve ≤30 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité