Sodium dodécyle sulfate (SDS) 20% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63394.AK J63394.AP
J63394.AKEA 68.8 EUR InStock
J63394.AK J63394.AP
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 20% en solution aqueuse
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Densité: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=0e75e4cb513a3918705c3a22ed84990028901799&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité