Potassium chlorure 1 M en solution aqueuse sans RNase
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Chlorure de potassium
J62422.AKEA 84.4 EUR InStock
J62422.AK
Potassium chlorure 1 M en solution aqueuse sans RNase
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité