L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium chlorure 1 M aqueous solution
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassiumchloride
J63739.AE J63739.AK
J63739.AEEA 74.7 EUR InStock
J63739.AE J63739.AK
Potassium chlorure 1 M aqueous solution
Potassium chlorure
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: ClK Formula Weight: 74.55 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid
Formule: KCl
MW: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420
Point de fusion: 773
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité