L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide chlorhydrique 1 N, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M.O.C. Category NI
5620.9010EA 154.01 EUR InStock
5620.9010 5620.1000 5620-02 5620-07
Acide chlorhydrique 1 N, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Normality 0.995 - 1.005
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Ammonium (NH₄) ≤ 3 ppm
Trace Impurities - Heavy Metals ≤ 0.5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Appearance Passes Test
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité