Calcium chlorure 100 mM en solution aqueuse, stérilisé par filtration
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Chlorure de calcium
J62905.APEA 91.1 EUR InStock
J62905.AP J62905.K2
Calcium chlorure 100 mM en solution aqueuse, stérilisé par filtration
Calcium chlorure
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité