Magnésium chlorure 1 M en solution aqueuse, stérilisé par filtration
Fournisseur: Thermo Scientific
J61014.XEEA 81 EUR InStock
J61014.XE J61014.AK
Magnésium chlorure 1 M en solution aqueuse, stérilisé par filtration
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité