Nitrate de zinc (II) hexahydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Zinc nitrate hexahydratéNitrate de zinc (II) à 6 molécules d'eauNitrate de zinc hexahydratéZinc (II) nitrate hexahydraté
S12313.C4EA 0 EUR InStock
S12313.C4
Nitrate de zinc (II) hexahydraté
Nitrate de zinc (II) hexahydraté
Formule: ZnN₂O₆·6H₂O
MW: 297,49 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36 °C
Densité: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149889
Numéro CAS: 10196-18-6
ONU: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10273
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité