2'-Chloro-4'-fluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
C2643-5G C2643-1G
TCIAC2643-5GEA 99 EUR InStock
TCIAC2643-5G TCIAC2643-1G
2'-Chloro-4'-fluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
2'-Chloro-4'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00042202
Numéro CAS: 700-35-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e9b853ea01df1c40687fbd4731bb24cfbc9e915&vid=7e9b853ea01df1c40687fbd4731bb24cfbc9e915&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité