Phénylamidine chlorhydrate hydraté, (H₂O 10-14%) 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62823.06 J62823.09
J62823.06EA 42.5 EUR InStock
J62823.06 J62823.09
Phénylamidine chlorhydrate hydraté, (H₂O 10-14%) 99%
Phénylamidine chlorhydrate hydraté
Purity: 99% CAS No.: 206752-36-5 Molecular Formula: C7H8N26.HCl.xH2O Formula Weight: 156.62 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder or beads Melting Point: 80-85° Beilstein Reference: 3594959 MDL No.: MFCD00013025
Reversible inhibitor of trypsin, trypsin-like proteins and serine proteases
Formule: C₇H₉ClN₂
MW: 174,63 g/mol
Point de fusion: 80…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066285
Numéro CAS: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité